accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOH

CAS RN 6214-45-5

IUPAC Nombre: (4-butoxyphenyl)methanol
Sinónimos: (4-butoxyphenyl)methanol
Peso molecular (g/mol): 180.25
Fórmula molecular: C11H16O2
InChi Key: MGKNBDBZIKPUFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCOC1=CC=C(CO)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados