Learn More
Alcohol 4-butoxibencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Butoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 6214-45-5 |
| Fórmula molecular | C11H16O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | p-Butoxybenzyl Alcohol, (4-Butoxyphenyl)methanol, 4-butoxybenzenemethanol, NSC 69089 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O2/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7,12H,2-3,8-9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOc1ccc(CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-butoxifenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.115 |