CAS RN 61919-52-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
11beta-Hidroxi-6alfa-metil-1,4-androstadieno-3,17-dione, TRC
CAS: 61919-52-6 Fórmula molecular: C20 H26 O3 Peso molecular (g/mol): 314.42 Sinónimo: Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11-hydroxy-6-methyl-, (6alpha,11beta)- (9CI),Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11beta-hydroxy-6alpha-methyl- (7CI),11beta-Hydroxy-6alpha-methyl-1,4-androstadiene-3,17-dione,11beta-Hydroxy-6alpha-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione Nombre IUPAC: (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hidroxi-6,10,13-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopentena[a]fentranteno-3,17-dione SMILES: C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14