Learn More
11beta-Hidroxi-6alfa-metil-1,4-androstadieno-3,17-dione, TRC
Código de producto. 30012629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012629 50 mg 50 miligramos
30010043 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94643550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61919-52-6
Fórmula molecular C20 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 314.42
Sinónimo Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11-hydroxy-6-methyl-, (6alpha,11beta)- (9CI), Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11beta-hydroxy-6alpha-methyl- (7CI), 11beta-Hydroxy-6alpha-methyl-1,4-androstadiene-3,17-dione, 11beta-Hydroxy-6alpha-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione
Nombre IUPAC (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hidroxi-6,10,13-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopentena[a]fentranteno-3,17-dione
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11beta-Hydroxy-6alpha-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-11-8-13-14-4-5-17(23)20(14,3)10-16(22)18(13)19(2)7-6-12(21)9-15(11)19/h6-7,9,11,13-14,16,18,22H,4-5,8,10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16-,18+,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1882
Porcentaje de pureza >95%