accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOONOO(E)

CAS RN 619-89-6

IUPAC Nombre: (2E)-3-(4-nitrophenyl)prop-2-enoic acid
Sinónimos: trans-P-nitrocinnamic acid
Peso molecular (g/mol): 193.16
Fórmula molecular: C9H7NO4
InChi Key: XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C\C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados