Learn More
Ácido 4-nitrocinámico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrocinnamic Acid |
| CAS | 619-89-6 |
| Fórmula molecular | C9 H7 N O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-(4-nitrofenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 193.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0375 |