accessibility menu, dialog, popup

UserName

NFFFCl(E/Z)

CAS RN 61881-19-4

IUPAC Nombre: 2,2,2-trifluoro-N-phenylethanecarbonimidoyl chloride
Sinónimos: 2,2,2-trifluoro-N-phenylethanecarbonimidoyl chloride
Peso molecular (g/mol): 207.58
Fórmula molecular: C8H5ClF3N
InChi Key: UKKALSJSKAHGTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(Cl)=NC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados