Learn More
Cloruro de 2,2,2-trifluoro-N-fenilacetimidoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl Chloride |
| CAS | 61881-19-4 |
| Fórmula molecular | C8 H5 Cl F3 N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-Phenyl-2,2,2-trifluoroacetimidoyl Chloride, N-Phenyltrifluoroacetimidoyl Chloride, 2,2,2-Trifluoro-N-phenylethanimidoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5ClF3N/c9-7(8(10,11)12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(F)C(=Nc1ccccc1)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,2,2-trifluoro-N-feniletanimidoílo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.006 |