accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NNH

CAS RN 618-39-3

IUPAC Nombre: benzenecarboximidamide
Sinónimos: benzamidine benzamidine (protonated)
Peso molecular (g/mol): 120.16
Fórmula molecular: C7H8N2
InChi Key: PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=N)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)