Learn More
Benzamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzamidine |
| CAS | 618-39-3 |
| Fórmula molecular | C7H8N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzenylamidine, NSC 243704, Phenylamidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9) |
| SMILES | NC(=N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | bencenocarboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 120.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0687 |