Learn More
Benzamidine, 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10463160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
10g; frasco de vidrio
Código de producto.
10463160 10g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10463160 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433050100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamidine
CAS 618-39-3
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65°C to 70°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H8N2
Número MDL MFCD00042826
Cantidad 10 g
Sinónimo benzamidine, benzimidamide, phenylamidine, unii-kue3zy3j1f, ccris 2952, benzamidine protonated, kue3zy3j1f, chembl20936, 1bra, 1oss
Clave InChI PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=N)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC benzenecarboximidamide
Peso molecular (g/mol) 120.16
PubChem CID 2332
ChEBI CHEBI:41033
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza ≥94.0% (HPLC)
Forma física Liquid