CAS RN 6168-76-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Crotethamide, TRC
CAS: 6168-76-9 Fórmula molecular: C12H22N2O2 Peso molecular (g/mol): 226.32 Sinónimo: 2-Butenamide, N-[1-[(dimethylamino)carbonyl]propyl]-N-ethyl-,Crotonamide, N-[1-(dimethylcarbamoyl)propyl]-N-ethyl- (6CI,7CI,8CI),N-[1-[(Dimethylamino)carbonyl]propyl]-N-ethyl-2-butenamide,Crotetamide,Crotethamid,Crotethamide,Ethylbutamide,α-(N'-Crotonyl-N'-ethylamino)-N,N-dimethylbutyramide Nombre IUPAC: 2-[[(E)-pero-2-enoil]-etilamino]-N,N-dimetilbutanamida SMILES: CCC(N(CC)C(=O)\C=C\C)C(=O)N(C)C