Learn More
Crotethamide, TRC
Código de producto. 30132509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132509 2.5 g 2.50 g
30008319 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC8185002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6168-76-9
Fórmula molecular C12H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 226.32
Sinónimo 2-Butenamide, N-[1-[(dimethylamino)carbonyl]propyl]-N-ethyl-, Crotonamide, N-[1-(dimethylcarbamoyl)propyl]-N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-[1-[(Dimethylamino)carbonyl]propyl]-N-ethyl-2-butenamide, Crotetamide, Crotethamid, Crotethamide, Ethylbutamide, α-(N'-Crotonyl-N'-ethylamino)-N,N-dimethylbutyramide
Nombre IUPAC 2-[[(E)-pero-2-enoil]-etilamino]-N,N-dimetilbutanamida
SMILES CCC(N(CC)C(=O)\C=C\C)C(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crotethamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22N2O2/c1-6-9-11(15)14(8-3)10(7-2)12(16)13(4)5/h6,9-10H,7-8H2,1-5H3/b9-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1681
Porcentaje de pureza >95%