accessibility menu, dialog, popup

UserName

INNN

CAS RN 615534-73-1

IUPAC Nombre: 1-[(3-iodophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole
Sinónimos: 1-[(3-iodophenyl)methyl]-1,2,4-triazole
Peso molecular (g/mol): 285.09
Fórmula molecular: C9H8IN3
InChi Key: RFHFJBONYNRFAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: IC1=CC=CC(CN2C=NC=N2)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados