Learn More
1-(3-Yodobencil)-1H-1,2,4-triazol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10545174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10545174 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10545174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45411DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 615534-73-1
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C9H8IN3
Número MDL MFCD08271930
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-3-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl iodobenzene, 1-3-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole
Clave InChI RFHFJBONYNRFAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CN2C=NC=N2
Nombre IUPAC 1-[(3-yodofenil)metil]-1,2,4-triazol
Peso molecular (g/mol) 285.088
PubChem CID 18525776
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.08
Porcentaje de pureza 95%