accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3NH2ONHOHO

CAS RN 615-82-7

IUPAC Nombre: 2-(2-amino-4-methylpentanamido)acetic acid
Sinónimos: (2-amino-4-methylpentanamido)acetic acid
Peso molecular (g/mol): 188.23
Fórmula molecular: C8H16N2O3
InChi Key: LESXFEZIFXFIQR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC(N)C(=O)NCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados