Learn More
DL-leucil-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Leucyl-glycine |
| CAS | 615-82-7 |
| Fórmula molecular | C8H16N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N2O3/c1-5(2)3-6(9)8(13)10-4-7(11)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,13)(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)CC(N)C(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2-amino-4-metilpentanoil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 188.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1161 |