CAS RN 61434-67-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
cis-Resveratrol, TRC
CAS: 61434-67-1 Fórmula molecular: C14 H12 O3 Peso molecular (g/mol): 228.24 Sinónimo: 1,3-Benzenediol, 5-[(1Z)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-,1,3-Benzenediol, 5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-, (Z)-,5-[(1Z)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol,(Z)-Resveratrol,cis-Resveratrol Nombre IUPAC: 5-[(Z)-2-(4-hidroxifenil)etil]benceno-1,3-diol SMILES: Oc1ccc(\C=C/c2cc(O)cc(O)c2)cc1