Learn More
cis-Resveratrol, TRC
Código de producto. 17994465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994465 5 mg 5 miligramos
17941605 10 mg 10 miligramos
17914195 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1500055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61434-67-1
Fórmula molecular C14 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 228.24
Sinónimo 1,3-Benzenediol, 5-[(1Z)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-, 1,3-Benzenediol, 5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-, (Z)-, 5-[(1Z)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, (Z)-Resveratrol, cis-Resveratrol
Nombre IUPAC 5-[(Z)-2-(4-hidroxifenil)etil]benceno-1,3-diol
SMILES Oc1ccc(\C=C/c2cc(O)cc(O)c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis Resveratrol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0786
Porcentaje de pureza >95%