CAS RN 6141-27-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2S,4S)-4-Ácido metilglutámico, TRC
CAS: 6141-27-1 Fórmula molecular: C6 H11 N O4 Peso molecular (g/mol): 161.16 Nombre IUPAC: (2S,4S)-2-amino-4-ácido metilpentanedioico SMILES: C[C@@H](C[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O