Learn More
(2S,4S)-4-Ácido metilglutámico, TRC
Código de producto. 30482737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482737 10 mg 10 miligramos
30465731 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31158010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6141-27-1
Fórmula molecular C6 H11 N O4
Peso molecular (g/mol) 161.16
Nombre IUPAC (2S,4S)-2-amino-4-ácido metilpentanedioico
SMILES C[C@@H](C[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4S)-4-Methylglutamic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(5(8)9)2-4(7)6(10)11/h3-4H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0688