accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOO

CAS RN 614-98-2

IUPAC Nombre: ethyl furan-3-carboxylate
Sinónimos: ethyl furan-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 140.14
Fórmula molecular: C7H8O3
InChi Key: LOFDXZJSDVCYAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=COC=C1
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados