Learn More
Etil 3-furoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10535301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10535301 1 g Frasco de vidrio 1 g
10013360 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10535301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269030010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-98-2
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00005348
Clave InChI LOFDXZJSDVCYAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-furoate, ethyl 3-furancarboxylate, unii-i8q0yn919k, 3-furancarboxylic acid, ethyl ester, 3-furancarboxylic acid ethyl ester, ethyl 3furoate, ethyl3-furancarboxylate, ethyl3-furoate, pubchem19999, acmc-1bczk
PubChem CID 69201
Nombre IUPAC etil furan-3carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=COC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-furoate
Nombre de nota 99%
Densidad 1.1100g/mL
Temperatura de inflamación 59°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.462
Cantidad 1 g
Beilstein 18,4052
Gravedad específica 1.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 99%