Learn More
3-furoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Furoate |
| CAS | 614-98-2 |
| Fórmula molecular | C7H8O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Furancarboxylic Acid Ethyl Ester, 3-Furoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Furancarboxylate, NSC 349939 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3/c1-2-10-7(8)6-3-4-9-5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cocc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 140.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0473 |