accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 614-05-1

IUPAC Nombre: hydrogen 5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-3-[(2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)methyl]-1,3-thiazol-3-ium dichloride
Sinónimos: hydrogen 5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-3-[(2-methyl-4-oxo-3H-pyrimidin-5-yl)methyl]-1,3-thiazol-3-ium dichloride
Peso molecular (g/mol): 338.25
Fórmula molecular: C12H17Cl2N3O2S
InChi Key: HGYQKVVWNZFPJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].[Cl-].CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC1=CN=C(C)NC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados