Learn More
Clorhidrato de oxitiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxythiamine Hydrochloride |
| CAS | 614-05-1 |
| Fórmula molecular | C12H15N3O2S . HCl |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-8-11(3-4-16)18-7-15(8)6-10-5-13-9(2)14-12(10)17;;/h5,7,16H,3-4,6H2,1-2H3;2*1H |
| SMILES | Cl.[Cl-].CC1=NC(=O)C(=CN1)C[n+]2csc(CCO)c2C |
| Nombre IUPAC | 5-[[5-(2-hidroxietil)-4-metil-1,3-tiazol-3-io-3-il]metil]-2-metil-1H-pirimidin-4-ona;cloruro;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 301.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.0419 |