accessibility menu, dialog, popup

UserName

HH2OClCH3NN(E)

CAS RN 6138-79-0

IUPAC Nombre: hydrogen 2-[(1E)-1-(4-methylphenyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)prop-1-en-1-yl]pyridine hydrate chloride
Sinónimos: hydrogen triprolidine hydrate chloride
Peso molecular (g/mol): 332.87
Fórmula molecular: C19H25ClN2O
InChi Key: CUZMOIXUFHOLLN-UMVVUDSKSA-N
SMILES: [H+].O.[Cl-].CC1=CC=C(C=C1)C(=C/CN1CCCC1)\C1=CC=CC=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados