Learn More
Clorhidrato de trans-triprolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triprolidine Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 6138-79-0 |
| Fórmula molecular | C19H22N2.HCl.H2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pyridine','2-[(1E)-1-(4-methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]-','monohydrochloride','monohydrate, Pyridine','2-[1-(4-methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]-','monohydrochloride','monohydrate','(E)-, Pyridine','2-[3-(1-pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]-','monohydrochloride','monohydrate','stereoisomer, Triprolidine hydrochloride monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2.ClH.H2O/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;1H;1H2/b18-11+;; |
| SMILES | O.Cl.Cc1ccc(cc1)\C(=C/CN2CCCC2)\c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-1-(4-metilfenil)-3-pirrolidin-1-ilprop-1-enil]piridina;hidrato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 332.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1655 |