accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3NOHO

CAS RN 6138-41-6

IUPAC Nombre: 3-carboxy-1-methylpyridin-1-ium chloride
Sinónimos: trigonelline
Peso molecular (g/mol): 173.6
Fórmula molecular: C7H8ClNO2
InChi Key: TZSYLWAXZMNUJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].C[N+]1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados