Learn More
Trigonelline chloride, MedChemExpress
Descripción
Trigonelline chloride, an alkaloid with potential antidiabetic activity, is present in considerable amounts in coffee. Trigonelline chloride has anti-HSV-1 , antibacterial, and antifungal activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trigonelline chloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 6138-41-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H8ClNO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Trigonelline hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (720.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (576.04 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |