Learn More
Cloruro de trigonelina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trigonelline hydrochloride |
| CAS | 6138-41-6 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N O2 . Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pyridinium','3-carboxy-1-methyl-','chloride (1:1), 3-Carboxy-1-methylpyridinium chloride (7CI), Pyridinium','3-carboxy-1-methyl-','chloride (8CI,9CI), Trigonelline','chloride (6CI), N-Methyl-3-carboxypyridinium chloride, Trigonelline hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H |
| SMILES | [Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 1-metilpiridin-1-io-3-carboxílico; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 173.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0244 |