accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6136-68-1

IUPAC Nombre: 3-acetylbenzonitrile
Sinónimos: M-cyanoacetophenone
Peso molecular (g/mol): 145.16
Fórmula molecular: C9H7NO
InChi Key: SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)