Learn More
3-Acetilbenzonitrilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429812 25 g 25 g
11419812 5 g 5 g
11439812 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429812 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10841.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6136-68-1 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Preparation of (q2-2-Acetyl-4-cyanophenyl)tetra- carbonylmanganese by Reaction of 3-Acetylbenzonitrile with Benzylpentacarbonylmanganese. Four aromatic amidoximes were synthesized by reacting hydroxylamine with 1,3 -dicyanobenzene, 1,4- dicyanobenzene, 3-acetylbenzonitrile, and 4-acetylbenzonitrile. Darzens condensation of 3-acetylbenzonitrile provided aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La preparación de carbonilmanganeso de (q2-2-acetil-4-cianofenil)tetra- en reacción con de 3-acetilbenzonitrilo con bencilpentacarbonilmanganeso. Se sintetizaron cuatro amidoximas aromáticas haciendo reaccionar la hidroxilamina con 1,3 -dicianobenceno, 1,4- dicianobenceno, 3-acetilbenzonitrilo y 4-acetilbenzonitrilo. La condensación de Darzens condensación de 3-acetilbenzonitrilo proporcionó aldehído.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6136-68-1
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00001806
Clave InChI SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cyanoacetophenone, 3'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 3-acetyl, 3-cyanoacetophenone, 3-acetyl-benzonitrile, unii-tsj72034p9, 3-acetylbenzenecarbonitrile, m-acetylbenzonitrile, 3-acetyl benzonitrile, pubchem12649
PubChem CID 80222
Nombre IUPAC 3-acetilbenzonitrilo
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylbenzonitrile
Punto de fusión 97°C to 101°C
Punto de ebullición 120°C (5 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 2079629
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza ≥97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Acetylbenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Acetylbenzonitrile