Learn More
3-Acetylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10750781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10750781 5 g Glass Bottle 5 g
10261383 1 g Glass Bottle 1 g
10311144 25 g Glass Bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10750781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307840050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6136-68-1
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00001806
Clave InChI SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cyanoacetophenone, 3'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 3-acetyl, 3-cyanoacetophenone, 3-acetyl-benzonitrile, unii-tsj72034p9, 3-acetylbenzenecarbonitrile, m-acetylbenzonitrile, 3-acetyl benzonitrile, pubchem12649
PubChem CID 80222
Nombre IUPAC 3-acetilbenzonitrilo
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylbenzonitrile
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96.0°C to 100.0°C
Color De marrón a naranja-amarillo
Punto de ebullición 120.0°C (5.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3COC6H4CN
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Powder