accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 61276-17-3

IUPAC Nombre: (2R,3R,4R,5R,6R)-6-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-{[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl (2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate
Sinónimos: verbascoside acteoside kusaginin
Peso molecular (g/mol): 624.59
Fórmula molecular: C29H36O15
InChi Key: FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
SMILES: C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCC3=CC=C(O)C(O)=C3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados