Learn More
Verbascósido, TRC
Código de producto. 30451439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451439 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30451439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV12800050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Verbascoside
CAS 61276-17-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C29 H36 O15
Cantidad 50 mg
Sinónimo β-D-Glucopyranoside','2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-','4-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate], β-D-Glucopyranoside','2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-','4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate]','(E)-, (3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl O-α-rhamnopyranosyl(1→3)-4-O-caffeoyl-β-D glucopyranoside, Acteoside, Distinctive Active Powder SL Special, Distinctive Phytostem Lilac, Kusaginin, NSC 603831, O'''-Desarabinosyllavandulifolioside A, Russetinol, Stereospermin, TJC 160, Verbascoside, trans-Acteoside, trans-Verbascoside
Fórmula InChI InChI=1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5R,6R)-6-[2-(3,4-dihidroxifenil)etoxi]-5-hidroxi-2-(hidroximetil)-4-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il] (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 624.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.2054
Porcentaje de pureza >95