Learn More
MedChemExpress Verbascoside
Código de producto. 16458828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458828 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16458828 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Verbascoside is isolated from Lantana camara, acts as an ATP-competitive inhibitor of PKC, with an IC50 of 25 μM, and has antitumor, anti-inflammatory and antineuropathic pain activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 624.59 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 61276-17-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 95.67%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.11 mM)
Sinónimo Acteoside∣ Kusaginin∣ TJC160
Objetivo PKC∣Apoptosis∣Bacterial∣HSV