CAS RN 61220-69-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tiopinac, MedChemExpress
MedChemExpress Tiopinac (RS 40974), a dibenzthiepin, is an orally active and highly potent anti-inflammatory and anti-pyretic agent.