Learn More
Tiopinac, MedChemExpress
Código de producto. 16463119
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16463119 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16463119 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00063
MedChemExpress Tiopinac (RS 40974), a dibenzthiepin, is an orally active and highly potent anti-inflammatory and anti-pyretic agent.
Tiopinac (RS 40974), a dibenzthiepin, is an orally active and highly potent anti-inflammatory and anti-pyretic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiopinac
CAS 61220-69-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O3S
Cantidad 1 mg
Sinónimo RS 40974
SMILES O=C(O)CC1=CC=C2C(SCC3=CC=CC=C3C2=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 284.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.33
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation