accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOBrBr

CAS RN 611-00-7

IUPAC Nombre: 2,4-dibromobenzoic acid
Sinónimos: 2,4-dibromobenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 279.92
Fórmula molecular: C7H4Br2O2
InChi Key: NAGGYODWMPFKJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1Br
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados