Learn More
Ácido 2,4-dibromobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dibromobenzoic acid |
| CAS | 611-00-7 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Br2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Br2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Br)cc1Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4-dibromobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 279.913 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.858 |