CAS RN 61033-04-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Amino-5-nitroso-3-metiluracilo, TRC
CAS: 61033-04-3 Fórmula molecular: C5 H6 N4 O3 Peso molecular (g/mol): 170.13 Sinónimo: 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-3-methyl-5-nitroso- (9CI, ACI),6-Amino-3-methyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI),Uracil, 6-amino-3-methyl-5-nitroso- (6CI),6-Amino-3-methyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione,6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil Nombre IUPAC: 6-amino-3-metil-5-nitroso-1H-pirimidina-2,4-diona SMILES: CN1C(=O)NC(=C(N=O)C1=O)N