Learn More
6-Amino-5-nitroso-3-metiluracilo, TRC
Código de producto. 30134667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134667 100 mg 100 miligramos
30008377 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA618445100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61033-04-3
Fórmula molecular C5 H6 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 170.13
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-3-methyl-5-nitroso- (9CI, ACI), 6-Amino-3-methyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Uracil, 6-amino-3-methyl-5-nitroso- (6CI), 6-Amino-3-methyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione, 6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil
Nombre IUPAC 6-amino-3-metil-5-nitroso-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES CN1C(=O)NC(=C(N=O)C1=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil
Nombres de analitos o componentes 6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N4O3/c1-9-4(10)2(8-12)3(6)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,11)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.044