CAS RN 6092-18-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cicotiamina, TRC
CAS: 6092-18-8 Fórmula molecular: C13 H16 N4 O3 S Peso molecular (g/mol): 308.36 Sinónimo: N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[1-(2-oxo-1,3-oxathian-4-ylidene)ethyl]formamide,CCT,Carbothiamine,Cometamine,Commetamin,Cyclocarbothiamine,Cyclothiamine,Cyclotiamine,Cycothiamine,Thiocarbonic Acid Cyclic O,S-ester with N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(4-hydroxy-2-mercapto-1-methyl-1-butenyl)formamide Nombre IUPAC: N-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-N-[(1E)-1-(2-oxo-1,3-oxatiano-4-ilideno)etilformamida SMILES: C\C(=C/1\CCOC(=O)S1)\N(Cc2cnc(C)nc2N)C=O