Learn More
Cicotiamina, TRC
Código de producto. 30366421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366421 1 g 1 g
30362368 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9889701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6092-18-8
Fórmula molecular C13 H16 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 308.36
Sinónimo N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[1-(2-oxo-1,3-oxathian-4-ylidene)ethyl]formamide, CCT, Carbothiamine, Cometamine, Commetamin, Cyclocarbothiamine, Cyclothiamine, Cyclotiamine, Cycothiamine, Thiocarbonic Acid Cyclic O,S-ester with N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(4-hydroxy-2-mercapto-1-methyl-1-butenyl)formamide
Nombre IUPAC N-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-N-[(1E)-1-(2-oxo-1,3-oxatiano-4-ilideno)etilformamida
SMILES C\C(=C/1\CCOC(=O)S1)\N(Cc2cnc(C)nc2N)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycotiamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N4O3S/c1-8(11-3-4-20-13(19)21-11)17(7-18)6-10-5-15-9(2)16-12(10)14/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16)/b11-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0943