accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3H3C

CAS RN 609-72-3

IUPAC Nombre: N,N,2-trimethylaniline
Sinónimos: N,N-dimethyl-O-toluidine
Peso molecular (g/mol): 135.21
Fórmula molecular: C9H13N
InChi Key: JDEJGVSZUIJWBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=CC=CC=C1C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados