Learn More
N,N-dimetil-o-toluidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-o-toluidine |
| CAS | 609-72-3 |
| Fórmula molecular | C9H13N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2,N,N-Trimethylaniline, 2-Methyl-N,N-dimethylaniline, Dimethyl-o-toluidine, N,N,2-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-2-methylaniline, N,N-Dimethyl-o-methylaniline, NSC 1784, o-Methyl-N,N-dimethylaniline, o-Methyldimethylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccccc1C |
| Peso molecular (g/mol) | 135.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1048 |