accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOOCH3

CAS RN 609-09-6

IUPAC Nombre: 1,3-diethyl 2-oxopropanedioate
Sinónimos: 1,3-diethyl 2-oxopropanedioate
Peso molecular (g/mol): 174.15
Fórmula molecular: C7H10O5
InChi Key: DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)