Learn More
Cetomalonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30381933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381933 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30381933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476633500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyl Ketomalonate
CAS 609-09-6
Fórmula molecular C7H10O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Oxomalonic Acid Diethyl Ester, Carbonyl Diethyl Malonate, Diethyl 2-Oxomalonate, Diethyl 2-Oxopropane-1,3-dioate, Diethyl Mesoxalate, Diethyl Oxomalonate, Diethyl Oxopropanedioate, Ethoxycarbonyl Ethoxycarbonyl Ketone, Ethyl Ketomalonate, Ethyl Mesoxalate, Ethyl Oxomalonate, NSC 53478, Oxopropanedioic Acid Diethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Nombre IUPAC dietil 2-oxopropanodioato
Peso molecular (g/mol) 174.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0528