Learn More
Cetomalonato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366320 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10366320 25 g Frasco de vidrio 25 g
10253950 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366320 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 114430250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 609-09-6 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-09-6
Fórmula molecular C7H10O5
Peso molecular (g/mol) 174.15
Número MDL MFCD00009121
Clave InChI DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ketomalonate, diethyl mesoxalate, diethyl 2-oxomalonate, diethyl oxomalonate, ethyl mesoxalate, ethyl ketomalonate, propanedioic acid, oxo-, diethyl ester, diethylketomalonate, mesoxalic acid diethyl ester, mesoxalic acid, diethyl ester
PubChem CID 69105
Nombre IUPAC dietil 2-oxopropanodioato
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ketomalonate
Nombre de nota 97%
Color Amarillo
Densidad 1.1420g/mL
Punto de ebullición 208.0°C to 210.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCOCO2C2H5
Índice de refracción 1.4150 to 1.4190
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 769
Fieser 06,188; 08,170
Índice Merck 15, 5983
Gravedad específica 1.142
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.15
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ketomalonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2